Drukuj
(3S)-1-Chloro-3-tosylamido-7-amino-2-heptanone hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: TLCK, Nalpha-p-Tosyl-L-lysine chloromethyl ketone hydrochloride, Tos-Lys-chloromethylketone·HCl
227950500 227952500 227950010
ACRO227950500EA 465 PLN
ACRO227950500 ACRO227952500 ACRO227950010
(3S)-1-Chloro-3-tosylamido-7-amino-2-heptanone hydrochloride 98%
(3S)-1-Chloro-3-tosylamido-7-amino-2-heptanone hydrochloride
Appearance: White to light beige Powder
Formuła: C₁₄H₂₂Cl₂N₂O₃S
MW: 369.301 g/mol
Temp. topnienia: 160…161 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00065395
Numer CAS: 4272-74-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Appearance of solution (5% soln. in methanol) clear, slightly colored
Specific optical rotation -9° to -10° (24°C, 589 nm) (c=5, H2O)