Drukuj
N-(p-Toluenesulphonyl)-L-phenylalanylchloromethylketone 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: L-1-4'-Tosylamino-2-phenylethyl chloromethyl ketone, N-Tosyl-L-phenylalanyl Chloromethyl Ketone, (S)-N-(4-Chloro-3-oxo-1-phenyl-2-butyl)-p-toluenesulphonamide, TPCK
227800010 227800050
ACRO227800010EA 896 PLN
ACRO227800010 ACRO227800050
N-(p-Toluenesulphonyl)-L-phenylalanylchloromethylketone 99+%
N-(p-Toluenesulphonyl)-L-phenylalanylchloromethylketone
CAS No.: 402-71-1
Formuła: C₁₇H₁₈ClNO₃S
MW: 351.85 g/mol
Temp. topnienia: 105…109 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000935
Numer CAS: 402-71-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 109 °C
TLC ≥98.0 %
Specific optical rotation -86° to -88° (20 °C, 589 nm) (c=1, abs. ethanol)