N-α-Benzoyl-DL-arginine-4-nitroanilide hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
N-α-Benzoyl-DL-arginine-4-nitroanilide hydrochloride, BAPNA, BANI, Bz-DL-Arg-pNA·HCl
227740010
227740050
ACRO227740010EA
491
PLN
ACRO227740010
ACRO227740050
N-α-Benzoyl-DL-arginine-4-nitroanilide hydrochloride 98%
N-α-Benzoyl-DL-arginine-4-nitroanilide hydrochloride
CAS No.: 911-77-3
Formuła:
C₁₉H₂₃ClN₆O₄ MW: 434.881 g/mol Temp. topnienia: 268…272 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00012846 Numer CAS: 911-77-3 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to yellow to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥97.5 % |