Drukuj
Nɑ-Acetyl-L-lysine 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Nalpha-Acetyl-L-lysine, Ac-Lys-OH
227630010 227632500
ACRO227630010EA 566 PLN
ACRO227630010 ACRO227632500
Nɑ-Acetyl-L-lysine 99+%
Nalpha-Acetyl-L-lysine
Appearance: White to off-white Powder
Formuła: C₈H₁₆N₂O₃
MW: 188.23 g/mol
Temp. topnienia: 256…258 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008233
Numer CAS: 1946-82-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Specific optical rotation +5.0° to +6.0° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)
Titration with HClO4 ≥99.0 %