Drukuj
Potassium-4-nitrophenyl sulphate 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
227490010 227490050
ACRO227490010EA 948 PLN
ACRO227490010 ACRO227490050
Potassium-4-nitrophenyl sulphate 99+%
Potassium-4-nitrophenyl sulphate
CAS No.: 6217-68-1
Formuła: C₆H₄KNO₆S
Temp. topnienia: 246…250 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00007466
Numer CAS: 6217-68-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to khaki to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≤0.05 % free p-nitrophenol