Drukuj
Puromycin dihydrochloride hydrate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
227420100 227420500 227422500
ACRO227420100EA 404 PLN
ACRO227420100 ACRO227420500 ACRO227422500
Puromycin dihydrochloride hydrate 99%
Puromycin dihydrochloride hydrate
Formuła: C₂₂H₂₉N₇O₅·2HCl·nH₂O
Temp. topnienia: 168…178 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00150080
Numer CAS: 58-58-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤12 %
HPLC ≥98.5 %