Drukuj
Methyl viologen dichloride hydrate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Methyl Viologen hydrate, Gramoxone, Paraquat dichloride hydrate, 1,1′-Dimethyl-4,4′-bipyridinium dichloride
227320010 227320050
ACRO227320010EA 435 PLN
ACRO227320010 ACRO227320050
Methyl viologen dichloride hydrate 98%
Methyl viologen dichloride hydrate
CAS No.: 1910-42-5
Formuła: C₁₂H₁₄Cl₂N₂·nH₂O
MW: 257.16 g/mol (anhy)
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150001
Numer CAS: 1910-42-5
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to pink to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 % (on dry substance)
Water ≤18 % (K.F.)