Drukuj
N-Acetylneuraminic acid 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
227040250 227041000
ACRO227040250EA 224 PLN
ACRO227040250 ACRO227041000
N-Acetylneuraminic acid 99%
N-Acetylneuraminic acid
Appearance: White to off-white Powder
Formuła: C₁₁H₁₉NO₉
Temp. topnienia: 184…186 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00006620
Numer CAS: 131-48-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation -30° to -34° (20°C, 589 nm) (c=2, water)