Drukuj
6-Mercaptopurine monohydrate 99.5+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Purinethiol monohydrate, 6-Mercaptopurine hydrate, 7H-Purine-6-thiol hydrate, 6-Thiohypoxanthine monohydrate
226520050 226520250
ACRO226520050EA 476 PLN
ACRO226520050 ACRO226520250
6-Mercaptopurine monohydrate 99.5+%
6-Mercaptopurine monohydrate
Appearance: Yellow Powder
Formuła: C₅H₄N₄S
MW: 170.19 g/mol (152.17 anhy)
Temp. topnienia: 313 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01461928
Numer CAS: 6112-76-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 9 to 13 % (K.F.)
HPLC ≥99.50 %