Drukuj
Kinetin 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 6-(Furfurylamino)purine
226500010 226500050 226500250
ACRO226500010EA 380 PLN
ACRO226500010 ACRO226500050 ACRO226500250
Kinetin 99%
Kinetin
CAS No.: 525-79-1
Formuła: C₁₀H₉N₅O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075757
Numer CAS: 525-79-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %