Drukuj
(2R,3R,4S,5R)-2-(6-Chloro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 6-Chloropurine riboside
226450010 226450050
ACRO226450010EA 697 PLN
ACRO226450010 ACRO226450050
(2R,3R,4S,5R)-2-(6-Chloro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol 99+%
(2R,3R,4S,5R)-2-(6-Chloro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
CAS No.: 5399-87-1
Formuła: C₁₀H₁₁ClN₄O₄
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00005738
Numer CAS: 5399-87-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥99.0 %