Drukuj
2'-Deoxyguanosine-5'-monophosphate, sodium salt hydrate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
226340010 226342500
ACRO226340010EA 603 PLN
ACRO226340010 ACRO226342500
2'-Deoxyguanosine-5'-monophosphate, sodium salt hydrate 99%
2'-Deoxyguanosine-5'-monophosphate, sodium salt hydrate
Appearance: White Crystalline powder
Formuła: C₁₀H₁₂N₅Na₂O₇P·xH₂O
Temp. topnienia: >245 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00150780
Numer CAS: 52558-16-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤20 % (K.F.)
Solubility (50 mg/ml in water) Clear colorless
HPLC ≥98.5 %
Ratio of Absorbances 0.25 to 0.28 (A290/A260) c=1, water