Drukuj
Uridine-5′-monophosphate disodium hydrate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 5'-Uridylic acid disodium salt xhydrate, Uridylic acid disodium salt hydrate, 5'-Uridylic acid disodium salt hydrate, U 5′-P hydrate, UMP hydrate, disodium [(2R,3S,4S,5R)-5-(2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphate hydrate, Uridine 5‘-monophosphate sel disodique hydrate, 5′-UMP-Na2 hydrate
226290010 226290050 226290250
ACRO226290010EA 307 PLN
ACRO226290010 ACRO226290050 ACRO226290250
Uridine-5′-monophosphate disodium hydrate 98%
Uridine-5′-monophosphate disodium hydrate
Appearance: White Powder
Formuła: C₉H₁₁N₂Na₂O₉P·xH₂O
Temp. topnienia: 208…210 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149422
Numer CAS: 3387-36-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤26 % (K.F.)
HPLC ≥97.5 %
UV spectrophotometry molar absorptivity 10000 +/- 2%, on dry basis
UV transmittance ≥95 % (c=1, 430 nm, in H2O) 1 cm cell
Ratio of Absorbances 0.38 to 0.44 (A280/A260)