Drukuj
Inosine 5'-monophosphate disodium salt hydrate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
226260050 226260250 226261000
ACRO226260050EA 240 PLN
ACRO226260050 ACRO226260250 ACRO226261000
Inosine 5'-monophosphate disodium salt hydrate 97%
Inosine 5'-monophosphate disodium salt hydrate
CAS No.: 352195-40-5
Formuła: C₁₀H₁₁N₄Na₂O₈P·xH₂O
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00150372
Numer CAS: 352195-40-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤28.5 % (K.F.)
UV spectrophotometry molar absorptivity 12300 +/- 4%, on dry basis
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm