Drukuj
D(+)-Melezitose monohydrate 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: (2R,2'R,3S,3'S,4S,4'S,5R,5'R,6R,6'R)-6,6'-(((2S,3S,4R,5R)-4-Hydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2,3-diyl)bis(oxy))bis(2-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol) hydrate
225640050 225640250
ACRO225640050EA 205 PLN
ACRO225640050 ACRO225640250
D(+)-Melezitose monohydrate 99+%
D-(+)-Melezitose monohydrate
Appearance: White Crystalline powder
Formuła: C₁₈H₃₄O₁₇
MW: 522.453 g/mol
Temp. topnienia: 160 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149448
Numer CAS: 10030-67-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤4.5 % (110°C, 1 mmHg)
Solubility (5 % in water) Clear colorless
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Specific optical rotation +86° to +90° (20°C, 589 nm) (c=4, water)