Drukuj
Bromowodór ∼48% in water for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hydrogen bromide
223325000 223320025
ACRO223325000EA 350 PLN
ACRO223325000 ACRO223320025
Bromowodór ∼48% in water for analysis
Bromowodór
Formuła: HBr
MW: 80.91 g/mol
Temp. Wrzenia: -66.7
Temp. topnienia: –11 °C
Gęstość: 1.48 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011323
Numer CAS: 10035-10-6
Jednostka: 1788
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,04799
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Titration with NaOH 47.0 to 49.0 %
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Iodide (I) ≤30 ppm
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
SO4 and SO3 (as SO4) ≤0.003 %
Arsenic (As) ≤0.5 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm