Drukuj
Sodu fluorek 97%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Fluorek sodu
191270010 191270250 191275000 191270050
ACRO191270010EA 399 PLN
ACRO191270010 ACRO191270250 ACRO191275000 ACRO191270050
Sodu fluorek 97%, extra pure
Sodu fluorek
Formuła: NaF
Temp. Wrzenia: 1700 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 993 °C
Gęstość: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003524
Numer CAS: 7681-49-4
Jednostka: 1690
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2807d129a60e4d136eb782386d584317338c4499&vid=02396e9a739aa8e35f0b20961710e28c6ec76be0&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder or crystals
Titration ≥96.0 %
Chloride (Cl) ≤120 ppm
Sulfate (SO4) ≤5000 ppm
Sodium fluosilicate ≤1 % (Na2SiF6)
Iron (Fe) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤100 ppm