Drukuj
końcówki do pipet, Labtip
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
94300120 94300220 94300110 94300130 94300210 94300230
613-7441EA 98.2 PLN
613-7441 613-7444 613-7440 613-7442 613-7443 613-7445
końcówki do pipet, Labtip
Końcówki do pipet
Te standardowe końcówki pipet wykonane są w 100% z dziewiczego PP. Dostępne w wersji przezroczystej, żółtej i niebieskiej. Idealne do ogólnych zastosowań laboratoryjnych w niezliczonych aplikacjach przenoszenia cieczy.
  • Niefiltrowane końcówki do ogólnego użytku laboratoryjnego
  • Opakowania niesterylne, zarówno w wersji regałowej, jak i masowej