Drukuj
Rękawice przemysłowe, uvex phynomic lite
Dostawca: UVEX
6004010 6004011 6004006 6004007 6004008 6004009
112-4504EA 315 PLN
112-4504 112-4505 112-4327 112-4328 112-4329 112-4340
Rękawice przemysłowe, uvex phynomic lite
Rękawice
The uvex phynomic lite is the lightest safety glove in its class. The glove liner made of polyamide/elastane features an extremly thin aqua-polymer impregnation on palm and fingertips.
  • Doskonałą zręczność
  • Doskonała chwytność na sucho
  • Bardzo wysoki poziom oddychalności
  • Powłoka jest bardzo cienka, ale wciąż bardzo trwałą
Ideal for precision assembly work and other precision work. Suitable for use in dry and slightly damp areas.
Certyfikaty: EN 388:2016 (2121X)
Dopuszczone do kontaktu z żywnością
OEKO-TEX® Standard 100