Drukuj
Rękawice odporne na zimno, uvex unilite thermo
Dostawca: UVEX
6059310 6059311 6059307 6059308 6059309
112-4534EA 469 PLN
112-4534 112-4535 112-4531 112-4532 112-4533
Rękawice odporne na zimno, uvex unilite thermo
Rękawice
Te zimowe rękawice ochronne posiadają konstrukcję dwuwarstwową: wnętrze rękawicy wykonane jest z akrylu i nowej mieszanki wełny, zewnętrzna część rękawicy jest wykonana z poliamidu/elastanu. Rękawice mają elastyczną powłokę polimerową na dłoni i palcach.
  • Niezwykle wytrzymała powłoka jest elastyczna nawet w niskich temperaturach
  • Konstrukcja dwuwarstwowa zapewnia skuteczną izolację
  • Doskonała zeczność i elastyczność
  • Wysoka odporność mechaniczna
Idealne dla kierowców wózków widłowych oraz do stosowania w chłodniach lub podczas pracy w niskich temperaturach. Do stosowania w miejscach suchych i wilgotnych.
Certyfikaty: EN 388:2016 (3131X), EN 511 (010)
Dopuszczone do kontaktu z żywnością