Drukuj
Rękawice odporne na zimno, uvex unilite thermo plus
Dostawca: UVEX
6059208 6059209 6059210 6059211
112-4526EA 468 PLN
112-4526 112-4527 112-4528 112-4529
Rękawice odporne na zimno, uvex unilite thermo plus
Rękawice
Te zimowe rękawice ochronne posiadają konstrukcję dwuwarstwową: wewnętrze rękawicy wykonane jest z akrylu i nowej mieszanki wełny, zewnętrzna część rękawicy jest wykonana z poliamidu/elastanu. Rękawice mają elastyczną powłokę polimerową na dłoni, palcach i częściowo spodzie ręki.
  • Niezwykle wytrzymała powłoka jest elastyczna nawet w niskich temperaturach
  • Konstrukcja dwuwarstwowa zapewnia skuteczną izolację
  • Doskonała zeczność i elastyczność
  • Wysoka odporność mechaniczna
Idealne dla kierowców wózków widłowych oraz do stosowania w chłodniach lub podczas pracy w niskich temperaturach. Do stosowania w miejscach suchych i wilgotnych.
Certyfikaty: EN 388 (3131X), EN 511 (010)