Drukuj
Butelki, szeroka szyja, oranżowe, niska zawartość cząsteczek
Dostawca: EP SCIENTIFIC
130-005/LP 122-16A/LP 121-08A/LP
EPSC130-005/LPEA 3930 PLN
EPSC130-005/LP EPSC122-16A/LP EPSC121-08A/LP
Butelki, szeroka szyja, oranżowe, niska zawartość cząsteczek
Butelki i butle Butelki szklane
Szkło, z zakrętką z PP.
  • Szkło oranżowe chroni substancje chemiczne wrażliwe na światło.
  • Nakrętki PP bez substancji klejących.
  • Z dołączonymi nakrętkami
Chroni jakość Państwa produktów lub próbek laboratoryjnych Szklane pojemniki z certyfikowaną zawartością cząsteczek zostały przetestowane i posiadają certyfikat spełniający kryteria niskiej zawartości cząsteczek; wykonane tak, aby zawierały zaledwie 5 cząsteczek na milimetr >0,5 µm. Idealne do przygotowania i przechowywania wzorców, wody dejonizowanej i próbek do analizy cząstek oraz przechowywania i pakowania chemikaliów, odczynników i proszków.