Drukuj
VWR® MiniStar/MiniStar blueline, Mikrowirówka
Dostawca: VWR Collection
521-2161EA 2070 PLN
521-2161 521-2162 521-2163 521-2319
VWR® MiniStar/MiniStar blueline, Mikrowirówka
Wirówki Mikrowirówki
These personal centrifuges have a fixed speed of 6000 min⁻¹ / 2000×g, and are designed for applications requiring relatively low g-forces, such as microfiltration, cell separation and quick spin downs from the walls of tubes.
  • Szybkie uwalnianie wirników: System wymiany rotora bez użycia dodatkowych narzędzi
  • Łatwość użytkowania: Zamknij pokrywę a wirnik szybko przyspieszy; Naciśnięcie przycisku na przednim panelu powoduje zatrzymanie i otwarcie pokrywy
The tube rotor spins up to eight individual 1,5/2,0 ml plastic microcentrifuge tubes. It will also accept 0,5 and 0,4 ml tubes with the supplied adapters. The additional PCR rotor is designed to centrifuge four 8×0,2 ml PCR strip tubes. It will also accept up to 32 individual 0,2 ml tubes.
Dodatkowe informacje: Dotarczana z wirnikiem 8×1,5/2,0 ml, wirnikiem na paski 4×(8×0,2 ml), 8 adapterami do probówek 0,4 ml i 8 adapterami do probówek 0,5 ml.