Drukuj
Taca na rozlane płyny
Dostawca: MHP Industries
WPVCLARGE WPVCSMALL
CLARWPVCLARGEEA 730 PLN
CLARWPVCLARGE CLARWPVCSMALL
Taca na rozlane płyny
Materiały do kontroli wycieków
White PVC spill tray benches for use outside radiation areas.
Informacje do zamówienia: Colourless PVC liners are also available separately.