Drukuj
VWR®, butelki, pobieranie próbek wody
Dostawca: VWR Collection
331-0074EA 465 PLN
331-0074 331-0076 VWRI331-0074.1 VWRI331-0075.1 VWRI331-0076.1 VWRI331-0077.1
VWR®, butelki, pobieranie próbek wody
Butelki i butle Butelki do próbek wody
PET, bezbarwny, z zakrętkami z PP.
  • Dozowano tiosiarczanem sodu 18 mg (1,8%)
  • Zamknięte, dozowane i napromieniowane
  • Odporność na temperaturę: –10 do +40 °C
  • Doskonała odporność na wstrząsy
  • Ukończył
Idealne do testowania wody. Lekkie, sztywne, trwałe, zajmujące mało miejsca butelki. Wywinięta nasadka z zabezpieczoną przed manipulacją plombą zabezpieczającą. Bezbarwny, PET zapewnia dobrą widoczność poziomu zawartości.
Specyficzne do wymagań UK.