Mini kolumnu DNA Hi-Bind® DNA do ekstrakcji genomicznego/plazmidowego DNA
Dostawca: OMEGA BIO-TEK
DNACOL-01
DNACOL-02
DNACOL-01EA
238
PLN
DNACOL-01
DNACOL-02
Mini kolumnu DNA Hi-Bind® DNA do ekstrakcji genomicznego/plazmidowego DNA
Odczynniki do kwasów nukleinowych
Odczynniki i zestawy do oczyszczania kwasów nukleinowych
Hi-Bind® DNA mini columns are silica glass fibre columns that can bind up to 100 μg of genomic DNA or 35 μg of plasmid DNA per prep. Columns feature an attached lid and a vacuum luer for processing with vacuum manifolds and by centrifugation.