Drukuj
96 Płytek DNA do izolowania genomicznego/plazmidowego DNA E-Z®
Dostawca: OMEGA BIO-TEK
BD96-01 BD96-02
IBD96-01EA 1640 PLN
IBD96-01 IBD96-02
96 Płytek DNA do izolowania genomicznego/plazmidowego DNA E-Z®
Odczynniki do kwasów nukleinowych Odczynniki i zestawy do oczyszczania kwasów nukleinowych
E-Z® 96 DNA plates are silica glass fibre plates can bind up to 50 μg of genomic DNA or 20 μg of plasmid DNA per prep. Each well has a capacity of 1 ml and the plates are semi skirted. E-Z 96 DNA plates can be processed in vacuum manifolds and/or by centrifugation.
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable
Aplikacja
Target molecule
Refine target molecule
Sample type
Method / Format