Drukuj
Bromian(V) potasu 1 N roztwór wodny USP Test Solution (TS) 34
Dostawca: VWR Chemicals
85334.180EA 796 PLN
85334.180 85334.260
Bromian(V) potasu 1 N roztwór wodny USP Test Solution (TS) 34
Bromian(V) potasu
Ready to use test solutions (TS).
  • Produced according to Pharmacopoeia requirements
  • Reduces time and expenses
  • Independent, traceable and certified
  • Conforms to USP 34
  • Certificates of analysis and safety data sheets available
Formuła: KBrO₃
Temp. topnienia: -7.2 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011359
Numer CAS: 7758-01-2
Numer WE (dawny EINECS): 0
ADR: 8,I
Klasyfikacja Merck : 13,01378