Drukuj
Amoniak roztwór USP Test Solution (TS) 34
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: Amoniak
85380.260EA 460 PLN
85380.260 85380.180
Amoniak roztwór USP Test Solution (TS) 34
Amoniak roztwór
Ready to use test solutions (TS).
  • Produced according to Pharmacopoeia requirements
  • Reduces time and expenses
  • Independent, traceable and certified
  • Conforms to USP 34
  • Certificates of analysis and safety data sheets available
Formuła: NH₃
MW: 35,05 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066650
Numer CAS: 1336-21-6
ADR: 8,III