Drukuj
Siarczan cynku 0.05 mol/l (0.05 N) in aqueous solution USP Test Solution (TS)
Dostawca: VWR Chemicals
85378.180EA 112 PLN
85378.180 85378.260
Siarczan cynku 0.05 mol/l (0.05 N) in aqueous solution USP Test Solution (TS)
Siarczan cynku
Ready to use solutions.
  • Produced according to Pharmacopoeia requirements
  • Reduces time and expenses
  • Independent, traceable and certified
  • Conforms to USP 34
  • Certificates of analysis and safety data sheets available
Formuła: O₄SZn
MW: 161.45 g/mol
Temp. topnienia: 100
Gęstość: 1.45
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011302
Numer CAS: 7733-02-0
Numer WE (dawny EINECS): 0
Klasyfikacja Merck : 12,10293