Kwas siarkowy(VI) 0.5 mol/l (1 N) aqueous solution USP Test Solution (TS) 34
Dostawca: VWR Chemicals
|
Uwaga
|
85376.180EA
114
PLN
85376.180
85376.260
Kwas siarkowy(VI) 0.5 mol/l (1 N) aqueous solution USP Test Solution (TS) 34
Kwas siarkowy(VI)
Ready to use test solutions (TS).
- Produced according to Pharmacopoeia requirements
- Reduces time and expenses
- Independent, traceable and certified
- Conforms to USP 34
- Certificates of analysis and safety data sheets available
Formuła:
H₂SO₄ MW: 98.08 g/mol Temp. Wrzenia: 330 Temp. topnienia: 10.38 Gęstość: 1.84 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064589 Numer CAS: 7664-93-9 Numer WE (dawny EINECS): 0 Jednostka: 3264 ADR: 8 III |