Drukuj
tiosiarczan (VI) sodu 0.1 mol/l (0.1 N) roztwór wodny USP Test Solution (TS)
Dostawca: VWR Chemicals
85374.180EA 148 PLN
85374.180 85374.260
tiosiarczan (VI) sodu 0.1 mol/l (0.1 N) roztwór wodny USP Test Solution (TS)
tiosiarczan (VI) sodu
Ready to use test solutions (TS)
  • Produced according to Pharmacopoeia requirements
  • Reduces time and expenses
  • Independent, traceable and certified
  • Conforms to USP 34
  • Certificates of analysis and safety data sheets available
Formuła: Na₂S₂O₃
Temp. topnienia: 48 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003499
Numer CAS: 7772-98-7
Numer WE (dawny EINECS): 0
Klasyfikacja Merck : 12,08844