Drukuj
Wodorotlenek sodu 1 N aqueous solution USP Test Solution (TS)
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Caustic soda
85373.180EA 139 PLN
85373.180 85373.260
Wodorotlenek sodu 1 N aqueous solution USP Test Solution (TS)
Wodorotlenek sodu
Ready to use solutions.
  • Produced according to Pharmacopoeia requirements
  • Reduces time and expenses
  • Independent, traceable and certified
  • Conforms to USP 34
  • Certificates of analysis and safety data sheets available
Formuła: NaOH
MW: 40 g/mol
Temp. Wrzenia: 1390
Temp. topnienia: 323
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 0
Jednostka: 1824
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 14,08627