Drukuj
Stołowe mętnościomierze TL23
Dostawca: Hach
LPV4449900210 LPV4449900120 LPV4449900310 LPV44499.00320
705-0982EA 30860 PLN
705-0982 705-0983 705-0984 705-1176
Stołowe mętnościomierze TL23
Mętnościomierze
Źródła światła wolframowe lub LED, a także sprawdzona optyka sprawiają, że instrumenty te są bardziej niezawodne i zapewniają dokładne i stabilne pomiary.
  • Udoskonalona i intuicyjna budowa prowadząca przez kalibrację i weryfikację
  • Port USB do eksportu danych i identyfikacji próbek
  • Technologia proporcjonalna pomagająca zniwelować zakłócenia wprowadzane przez barwę i duże cząstki
  • Kolorowy ekran dotykowy z poleceniami
  • Detektor 90°
Zaprojektowany pod kątem łatwego użycia w wymagających zastosowaniach branż farmaceutycznej, kosmetycznej, spożywczej, chemicznej i petrochemicznej.
Certyfikaty: US EPA 180.1 lub ISO 7027
Dodatkowe informacje: Zawiera olej silikonowy, tkaninę nasycaną olejem, zespół filtracyjny US EPA, naczynka na próbki (30 ml) z zakrywkami, zestaw drugorzędowych wzorców mętności Gelex, zestaw kalibracyjny StablCal®, zasilacz, przewód zasilający i pokrywę przeciwpyłową.