Azotan(V) srebra 0.1 N roztwór wodny USP Test Solution (TS)
Dostawca: VWR Chemicals
|
Uwaga
|
85370.180EA
857
PLN
85370.180
85370.260
Azotan(V) srebra 0.1 N roztwór wodny USP Test Solution (TS)
Azotan(V) srebra
Ready to use solution.
- Produced according to Pharmacopoeia requirements
- Reduces time and expenses
- Independent, traceable and certified
- Conforms to USP 34
- Certificates of analysis and safety data sheets available
Formuła:
AgNO₃ Temp. topnienia: 210 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003414 Numer CAS: 7761-88-8 Numer WE (dawny EINECS): 0 Jednostka: 3264 ADR: 8,III REACH: 01-2119513705-43 Klasyfikacja Merck : 12,08661 |