Manganian(VII) potasu 0.1 N roztwór wodny USP Test Solution (TS)
Dostawca: VWR Chemicals
85367.260EA
236
PLN
85367.260
85367.180
Manganian(VII) potasu 0.1 N roztwór wodny USP Test Solution (TS)
Manganian(VII) potasu
Ready to use test solution (TS).
- Produced according to Pharmacopoeia requirements
- Reduces time and expenses
- Independent, traceable and certified
- Conforms to USP 34
- Certificates of analysis and safety data sheets available
Formuła:
KMnO₄ MW: 158,03 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011364 Numer CAS: 7722-64-7 Jednostka: 3082 ADR: 9,III |