Drukuj
jodek potasu 16,5% (w/v) in aqueous solution USP Test Solution (TS)
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: Dipotassium diiodide, Kali iodide
85366.180EA 838 PLN
85366.180 85366.260
jodek potasu 16,5% (w/v) in aqueous solution USP Test Solution (TS)
jodek potasu
Ready to use test solution (TS).
  • Produced according to Pharmacopoeia requirements
  • Reduces time and expenses
  • Independent, traceable and certified
  • Conforms to USP 34
  • Certificates of analysis and safety data sheets available
Formuła: Kl
MW: 166 g/mol
Temp. Wrzenia: 1330
Temp. topnienia: 686
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011405
Numer CAS: 7681-11-0
Numer WE (dawny EINECS): 0
Klasyfikacja Merck : 13,07727