Drukuj
węglan potasu in aqueous solution USP Test Solution (TS)
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: Potash
85365.180EA 158 PLN
85365.180 85365.260
węglan potasu in aqueous solution USP Test Solution (TS)
węglan potasu
Ready to use test solution (TS).
  • Produced according to Pharmacopoeia requirements
  • Reduces time and expenses
  • Independent, traceable and certified
  • Conforms to USP 34
  • Certificates of analysis and safety data sheets available
Formuła: K₂CO₃
MW: 138.21 g/mol
Temp. topnienia: 891
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011382
Numer CAS: 584-08-7
Numer WE (dawny EINECS): 0
Klasyfikacja Merck : 13,07702
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d5900faa1ba52c3213eed8f6bb2d952bac1f30f&vid=6298361525e6af416556b5694c74a8a91faa437c&prid=web&clid=SAPDAM