octan potasu roztwór wodny USP Test Solution (TS) 34
Dostawca: VWR Chemicals
85364.260EA
511
PLN
85364.260
octan potasu roztwór wodny USP Test Solution (TS) 34
octan potasu
Ready to use test solutions (TS).
- Produced according to Pharmacopoeia requirements
- Reduces time and expenses
- Independent, traceable and certified
- Conforms to USP 34
- Certificates of analysis and safety data sheets available
Formuła:
CH₃COOK MW: 98,14 g/mol Temp. topnienia: 304 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012458 Numer CAS: 127-08-2 Klasyfikacja Merck : 12,07764 |