Drukuj
Dichlorek rteci roztwór wodny USP Test Solution (TS)
Dostawca: VWR Chemicals
85352.180EA 412 PLN
85352.180 85352.260
Dichlorek rteci roztwór wodny USP Test Solution (TS)
Dichlorek rteci
Ready to use test solution (TS).
  • Produced according to Pharmacopoeia requirements
  • Reduces time and expenses
  • Independent, traceable and certified
  • Conforms to USP 34
  • Certificates of analysis and safety data sheets available
Formuła: HgCl₂
Temp. topnienia: 273 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011041
Numer CAS: 7487-94-7
Numer WE (dawny EINECS): 0
Jednostka: 2922
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,05901