Drukuj
gliceryna base solution USP Test Solution (TS)
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
85348.180EA 969 PLN
85348.180 85348.260
gliceryna base solution USP Test Solution (TS)
gliceryna
Ready to use test solution (TS).
  • Produced according to Pharmacopoeia requirements
  • Reduces time and expenses
  • Independent, traceable and certified
  • Conforms to USP 34
  • Certificates of analysis and safety data sheets available
Formuła: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Temp. topnienia: 18.6 °C
Gęstość: 1,2102 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 120 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004722
Numer CAS: 56-81-5
Numer WE (dawny EINECS): 0
Jednostka: 1824
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM