Drukuj
Siarczan miedziowy 0.5 mol/l USP Test Solution (TS)
Dostawca: VWR Chemicals
Synonim: Siarczan(VI) miedzi(II)
85343.180EA 246 PLN
85343.180 85343.260
Siarczan miedziowy 0.5 mol/l USP Test Solution (TS)
Siarczan miedziowy
Ready to use test solution (TS).
  • Produced according to Pharmacopoeia requirements
  • Reduces time and expenses
  • Independent, traceable and certified
  • Conforms to USP 34
  • Certificates of analysis and safety data sheets available
Formuła: CuSO₄
MW: 159.61 g/mol
Temp. topnienia: 200
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010981
Numer CAS: 7758-98-7
Numer WE (dawny EINECS): 0
Jednostka: 3082
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 12,02722