Drukuj
Chlorek baru roztwór wodny USP Test Solution (TS)
Dostawca: VWR Chemicals
85332.180EA 217 PLN
85332.180 85332.260
Chlorek baru roztwór wodny USP Test Solution (TS)
Chlorek baru
Ready to use test/reagent solutions (TS and RS).
  • Produced according to Pharmacopoeia requirements
  • Reduces time and expenses
  • Independent, traceable and certified
  • Conforms to USP 34
  • Certificates of analysis and safety data sheets available
Formuła: BaCl₂
Temp. topnienia: ~ 963 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003445
Numer CAS: 10361-37-2
Numer WE (dawny EINECS): 0
Jednostka: 3287
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,00998