Drukuj
węglan amonu roztwór wodny USP Test Solution (TS)
Dostawca: VWR Chemicals
85328.180EA 371 PLN
85328.180 85328.260
węglan amonu roztwór wodny USP Test Solution (TS)
węglan amonu
Ready to use test solution (TS).
  • Produced according to Pharmacopoeia requirements
  • Reduces time and expenses
  • Manufactured with controlled processes
  • Independent, traceable and certified
  • Certificates of analysis and safety data sheets available
Formuła: (NH₄)₂CO₃
Temp. topnienia: 58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010890
Numer CAS: 506-87-6
Numer WE (dawny EINECS): 0
Klasyfikacja Merck : 13,00508