Drukuj
Wzorce współczynnika refrakcji
Dostawca: VWR Chemicals
85133.015EA 414 PLN
85133.015 85134.015 85135.015 85136.015 85137.015 85138.015 85114.015 85115.015 85116.015 85117.015 85118.015 85119.015 85120.015 85121.015 85122.015 85123.015 85124.015 85125.015 85126.015 85127.015 85128.015 85129.015 85130.015 85131.015 85132.015
Wzorce współczynnika refrakcji
Standardy Wzorce współczynnika załamania
Współczynnik załamania światła dla każdego wzorca jest weryfikowany za pomocą skalibrowanego i kontrolowanego temperaturowo refraktometru.
  • Normy są przygotowywane grawimetrycznie
  • Substancja rozpuszczona (sacharoza) i rozpuszczalnik (woda) są ważone na wadze wyważonej przy użyciu wzorcowych odważników OIML
Certyfikaty: Certyfikat kalibracji wydany jest zgodnie z wymaganiami ISO / IEC 17025.