Kwas mrówkowy ≥90%, AnalaR NORMAPUR® ACS
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
85495.290EA
289
PLN
85495.290
Kwas mrówkowy ≥90%, AnalaR NORMAPUR® ACS
Kwas mrówkowy
Formuła:
HCO₂H MW: 46,03 g/mol Gęstość: 1,208 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003297 Numer CAS: 64-18-6 Jednostka: 1779 ADR: 8 (3),II Klasyfikacja Merck : 13,04265 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | 89.0 - 91.0 % |
Dilution test | Passes test ACS |
SO3 (Sulphite) | Passes test |
Colouration | Max. 10 APHA |
Acetic acid | Max. 0.04 % |
Evaporation residue | Max. 20 ppm |
Heavy metals (by ICP-MS) | Max. 5 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 10 ppm |
NH4 (Ammonium) | Max. 50 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 20 ppm |
Fe (Iron) | Max. 5 ppm |
Conforms to ACS | Passes test |