Drukuj
Kwas mrówkowy ≥90%, AnalaR NORMAPUR® for analysis of viscosity following DIN EN ISO 307
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
85494.320EA 605 PLN
85494.320
Kwas mrówkowy ≥90%, AnalaR NORMAPUR® for analysis of viscosity following DIN EN ISO 307
Kwas mrówkowy
Formuła: HCO₂H
MW: 46,03 g/mol
Gęstość: 1,208 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003297
Numer CAS: 64-18-6
Jednostka: 1779
ADR: 8 (3),II
Klasyfikacja Merck : 13,04265
https://pl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/23/723723.jpg
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (at filling) 90.00 - 90.15 %
Density (20/4) (at filling) 1.2044 - 1.2047
Acetic acid ≤ 0.2 %
Conforms to ISO 307 Passes test