Drukuj
VWR® SMG Advanced Wagi semi-micro, Wyświetlacz graficzny
Dostawca: VWR Collection
611-3551EA 8770 PLN
611-3551 611-3554 611-3557 611-3558 611-3561 611-3564 611-4952 611-4953 611-4954 611-4955
VWR® SMG Advanced Wagi semi-micro, Wyświetlacz graficzny
Wagi
Semi-micro balances with resolution of 0,01 mg, they are equipped with a new highly integrated electromagnetic cell. All models feature automatic internal calibration and are characterised by a high level of precision and repeatability. These VWR® semi-micro balances provide an excellent price/performance ratio, thanks to continuous intensive research and study of how weighing works. All models have a stainless steel top pan.
  • Zintegrowany czujnik ważenia w celu zwiększenia stabilności i szybki czas reakcji
  • Możliwość wyboru poziomu filtrów i jednostki pomiarowej
  • Sprawdzanie ważenia (funkcja alarmu), suma masy dobowej, funkcje liczenia sztuk i gęstości
  • Automatyczna kalibracja wewnętrzna oraz połączenie w standardzie RS232
  • Duży wyświetlacz graficzny z dodatkową funkcją formulacji, GLP, czas i data
For models with internal calibration (denoted by 'i' at end of the model's name) the user can choose three ways to calibrate:
Balance will calibrate using the internal weight by pressing CAL button
Balance will automatically recalibrate when ambient temperature changes and/or after a certain time has passed (Incal+)
The user can choose to calibrate the balance with an external weight
Certyfikaty: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012
Dodatkowe informacje: Supplied with mains adapter and universal plug suitable for use in EU and UK and plastic in use protective cover. Optional accessories include density determination kit and serial printer.
Uwaga: Models with suffix D have dual-range, 'i' denotes internal calibration.