Drukuj
Acetonitryl, bezwodny (max. 0,0010% H2O) ≥99.95% for DNA synthesis
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
85501.290EA 740 PLN
85501.290 85501.400 85501.320 85501.500 85501.911 85501.914 VWRC85501.321
Acetonitryl, bezwodny (max. 0,0010% H2O) ≥99.95% for DNA synthesis
Acetonitryl
Formuła: H₃CCN
Temp. Wrzenia: 81,6 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001878
Numer CAS: 75-05-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-835-2
Jednostka: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Klasyfikacja Merck : 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99.95 %
IR Spectrum Passes test
Acidity Max. 0.001 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Colouration Max. 10 APHA
Evaporation residue Max. 1 ppm
Water Max. 10 ppm