Drukuj
Kolby miarowe do analizy cukru
Dostawca: Bohemia Cristal (Kavalierglass)
KAVA632431510030EA 68.6 PLN
KAVA632431510030 VTRB632431510025 KAVA632431510037
Kolby miarowe do analizy cukru
Kolby Kolby miarowe
Szkło borokrzemowe, Przezroczysty.
  • Z dwoma znakami podziałki
  • Białe znaczenia
  • Autoklawowalne w 121 ° C